missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,5-Dimethyl Celecoxib, TRC

Artikelnummer. 30383219
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30383219 250 mg
30374066 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30383219 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD470890250MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 457639-26-8
Summenformel C18 H16 F3 N3 O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 395.3987
Synonym 2,5-Dimethylcelecoxib, Benzenesulfonamide, 4-[5-(2,5-dimethylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-, 4-[5-(2,5-Dimethylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide
IUPAC-Name 4-[5-(2,5-dimethylphenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide
SMILES Cc1ccc(C)c(c1)c2cc(nn2c3ccc(cc3)S(=O)(=O)N)C(F)(F)F

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2,5-Dimethylcelecoxib
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H16F3N3O2S/c1-11-3-4-12(2)15(9-11)16-10-17(18(19,20)21)23-24(16)13-5-7-14(8-6-13)27(22,25)26/h3-10H,1-2H3,(H2,22,25,26)
Formelmasse 395.0915
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.