Learn More
2,5-Dimethylbenzenesulfonsäure-Hydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022298
26.73 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
609-54-1
C8H10O3S
186.23
MFCD00151010
IRLYGRLEBKCYPY-UHFFFAOYSA-N
p-xylene-2-sulfonic acid, unii-l1sea5qnp9, p-xylene-2-sulphonic acid, benzenesulfonic acid, 2,5-dimethyl, l1sea5qnp9, 2,4-xylenesulfonic acid hydrate, 2,5-dimethyl-benzenesulfonic acid, 2,5-xylenesulfonic acid, p-xylenesulfonic acid, dsstox_cid_21641
11868
2,5-dimethylbenzene-1-sulfonic acid
CC1=CC=C(C)C(=C1)S(O)(=O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
609-54-1
C8H10O3S
186.23
MFCD00151010
IRLYGRLEBKCYPY-UHFFFAOYSA-N
p-xylene-2-sulfonic acid, unii-l1sea5qnp9, p-xylene-2-sulphonic acid, benzenesulfonic acid, 2,5-dimethyl, l1sea5qnp9, 2,4-xylenesulfonic acid hydrate, 2,5-dimethyl-benzenesulfonic acid, 2,5-xylenesulfonic acid, p-xylenesulfonic acid, dsstox_cid_21641
11868
2,5-dimethylbenzene-1-sulfonic acid
CC1=CC=C(C)C(=C1)S(O)(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,5-Dimethylbenzenesulfonic acid hydrate
Schmelzpunkt 84°C to 86°C
Menge 25 g
Formelmasse 186.23 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99%