Learn More
2,5-Dimethylcinnamisäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11381407
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11381407 10 g 10 Gramm
11371407 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11381407 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01799.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2,5-Dimethylcinnaminsäure wird für die organische Synthese als Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95883-10-6
Summenformel C11H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 176.22
MDL-Nummer MFCD00014377
InChI-Schlüssel FAIBVLSPNAHVSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2,5-dimethylphenyl prop-2-enoic acid, 2,5-dimethylcinnamic acid, 2-propenoic acid, 3-2,5-dimethylphenyl
PubChem CID 53401582
IUPAC-Name 3-(2,5-Dimethylphenyl)prop-2-ensäure
SMILES CC1=CC(C=CC(O)=O)=C(C)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dimethylcinnamic acid
Schmelzpunkt 129°C to 131°C
Menge 10 g
Beilstein 3244516
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 176.22
Reinheit (%) ≥98%