Learn More
2,5-Dimethylfuran-d6, TRC
Artikelnummer. 30384205
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30384205 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30384205 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47305310MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dimethylfuran dimethyl-d6
CAS 121571-93-5
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C6 2H6 H2 O
Menge 10 mg
Synonym 2,5-Dimethylfuran D6 (Dimethyl D6), Furan, 2,5-di(methyl-d3)- (9CI)
InChI-Formel InChI=1S/C6H8O/c1-5-3-4-6(2)7-5/h3-4H,1-2H3/i1D3,2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])c1oc(cc1)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-Name 2,5-Bis(trideuteriomethyl)furan
Molekulargewicht (g/mol) 102.16
Formelmasse 102.0952
Reinheit (%) >95