Learn More
2,5-Dimethylhexan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022438
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
592-13-2
C8H18
114.23
MFCD00008951
UWNADWZGEHDQAB-UHFFFAOYSA-N
biisobutyl, hexane, 2,5-dimethyl, diisobutyl, 2,5-dimethyl hexane, hexane,5-dimethyl, acmc-209mbd, 2,5-dimethylhexane, 2,5-dimethylhexane 5g, hexane, 2,5-dimethyl-8ci 9ci
11592
2,5-dimethylhexane
CC(C)CCC(C)C
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
592-13-2
C8H18
114.23
MFCD00008951
UWNADWZGEHDQAB-UHFFFAOYSA-N
biisobutyl, hexane, 2,5-dimethyl, diisobutyl, 2,5-dimethyl hexane, hexane,5-dimethyl, acmc-209mbd, 2,5-dimethylhexane, 2,5-dimethylhexane 5g, hexane, 2,5-dimethyl-8ci 9ci
11592
2,5-dimethylhexane
CC(C)CCC(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,5-Dimethylhexane
Dichte 0.694
Siedepunkt 107°C to 108°C
Flammpunkt 26°C (80°F)
Brechungsindex 1.392
Menge 5 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1696877
Formelmasse 114.23
Reinheit (%) 99%