missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,5-Dimethylindol, 97 %, ACROS Organics™

Catalog Number 10643605
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemischer Name oder Material 2, 5-Dimethylindole
CAS 1196-79-8
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 112.0°C to 113.0°C
Farbe Braun oder Rosa bis Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C10H11N
MDL-Nummer MFCD00005621
Menge 1 g
Beilstein 20, 320
Synonym 2,5-dimethylindole, 1h-indole, 2,5-dimethyl, indole, 2,5-dimethyl, unii-etu94v283m, 2,5-dimethyl indole, pubchem7330, acmc-1bvpm
InChI-Schlüssel ZFLFWZRPMDXJCW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)NC(=C2)C
IUPAC-Name 2,5-Dimethyl-1H-Indol
Molekulargewicht (g/mol) 145.2
PubChem CID 70965
Formelmasse 145.2
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dimethylindole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'