Learn More
2,5-Dimethylphenylboronsäure, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4228624
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
85199-06-0
C8H11BO2
149.98
MFCD01863525
OOMZKLJLVGQZGV-UHFFFAOYSA-N
2,5-dimethylphenyl boronic acid, 2,5-dimethylbenzeneboronic acid, 2,5-dimethylphenylboronicacid, 2,5-dimethylphenyl boranediol, p-xylene-2-boronic acid, boronic acid, 2,5-dimethylphenyl, pubchem1831, p-xyleneboronic acid, ksc448a1r, 2,5-dimehylphenylboronic acid
2734347
(2,5-dimethylphenyl)boronic acid
CC1=CC=C(C)C(=C1)B(O)O
85199-06-0
C8H11BO2
149.98
MFCD01863525
OOMZKLJLVGQZGV-UHFFFAOYSA-N
2,5-dimethylphenyl boronic acid, 2,5-dimethylbenzeneboronic acid, 2,5-dimethylphenylboronicacid, 2,5-dimethylphenyl boranediol, p-xylene-2-boronic acid, boronic acid, 2,5-dimethylphenyl, pubchem1831, p-xyleneboronic acid, ksc448a1r, 2,5-dimehylphenylboronic acid
2734347
(2,5-dimethylphenyl)boronic acid
CC1=CC=C(C)C(=C1)B(O)O
Chemischer Name oder Material 2, 5-Dimethylphenylboronic acid
Schmelzpunkt 186.0°C to 191.0°C
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formelmasse 149.98
Reinheit (%) 97%
Menge 1 g
Verpackung Glasflasche
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dimethylphenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.