Learn More
2,5-Diphenyloxazol, Szintillationsgütegrad 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10112770
214.01 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
92-71-7
C15H11NO
221.26
MFCD00005306
CNRNYORZJGVOSY-UHFFFAOYSA-N
PPO
7105
2,5-diphenyl-1,3-Oxazol
O1C(=CN=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
92-71-7
C15H11NO
221.26
MFCD00005306
CNRNYORZJGVOSY-UHFFFAOYSA-N
PPO
7105
2,5-diphenyl-1,3-Oxazol
O1C(=CN=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Für die Fluoreszenz-/Lumineszenzspektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 5-Diphenyloxazole
Schmelzpunkt 70°C to 72°C
Namenshinweis 99%
Physikalische Form Kristallpulver
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Hintergrund < 25 cpm
Dichte 1.06g/mL
Farbe Weiß
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Infrarotspektrum Echt
Beilstein 27, 78
Verpackung Kunststoffflasche
Formelmasse 221.26
Reinheit (%) ≥98.5%