Learn More
2-(5-Methoxy-2-thienyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(5-Methoxy-2-thienyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolane |
| CAS | 596819-12-4 |
| Summenformel | C11H17BO3S |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | 2-(5-Methoxythiophen-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H17BO3S/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)8-6-7-9(13-5)16-8/h6-7H,1-5H3 |
| SMILES | COc1ccc(s1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2 |
| IUPAC-Name | 2-(5-Methoxythiophen-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 240.13 |
| Formelmasse | 240.0991 |