Learn More
2,5-Pyridinedicarboxylic Acid, TRC
Artikelnummer. 30410346
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30410346 25 g -
30413634 50 g 50 Gramm
30410855 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30410346 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP99164025G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-26-5
Summenformel C7 H5 N O4
Molekulargewicht (g/mol) 167.12
Synonym Pyridine-2,5-dicarboxylic Acid, 2,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2,5-Dicarboxypyridine, Isocinchomeronic acid, NSC 177
IUPAC-Name pyridine-2,5-dicarboxylic acid
SMILES OC(=O)c1ccc(nc1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isocinchomeronic Acid
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-1-2-5(7(11)12)8-3-4/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
Formelmasse 167.0219