missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,6,11,15-Tetramethylhexadecan, SPEX CertiPrep™

Catalog Number 16310198
Click to view available options
Menge:
1 mL
Verpackung:
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Beinhaltet

Autosampler-Fläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt

Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial

Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt

AnalytCAS-Nr.Konzentration
2 ,6,11,15-Tetramethylhexadecan504-44-91000 μg/ml

Zertifizierungen

Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001

Compliance

GHS/OSHA-Beschwerde

Chemischer Name oder Material 2,6,11,15-Tetramethylhexadecane
CAS 504-44-9, 67-56-1
CAS Min. % 0.1, 99.9
CAS Max. % 0.1, 99.9
Summenformel C20H42
InChI-Schlüssel KKFZXXATNGJPJS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCCC(C)CCCC(C)C
IUPAC-Name 2,6,11,15-Tetramethylhexadecan
Molekulargewicht (g/mol) 282.556
PubChem CID 136331
Verpackung 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
Lösungsmittel oder Matrix Methanol-P&T
Menge 1 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
Concentration or Composition Notes Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Produkt nur für den Laborgebrauch

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'