Learn More
2,6,8-Trimethyl-4-Nonanol, erythro + threo, ≥ 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11355329
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11355329 25 g 25 Gramm
11345329 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11355329 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20830.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-17-1
Summenformel C12H26O
Molekulargewicht (g/mol) 186.339
MDL-Nummer MFCD00026491
InChI-Schlüssel LFEHSRSSAGQWNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6,8-trimethyl-4-nonanol, 4-nonanol, 2,6,8-trimethyl, 4-hydroxy-2,6,8-trimethylnonane, 2,6,8-trimethylnonanol-4, 2,4,8-trimethyl-6-nonanol, dsstox_cid_9159, dsstox_rid_78690, dsstox_gsid_29159, acmc-1bphg, 2,8-trimethylnonanol-4
PubChem CID 61056
IUPAC-Name 2,6,8-Trimethylnonan-4-ol
SMILES CC(C)CC(C)CC(CC(C)C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6,8-Trimethyl-4-nonanol
Namenshinweis erythro + threo
Siedepunkt 123°C (20 mmHg)
Brechungsindex 1.435
Menge 25 g
Formelmasse 184.32
Reinheit (%) ≥90%