Learn More
2,6-Di-tert.-Butyl-p-Benzochinon, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
2,6-Di-tert-butyl-1,4-benzoquinone was used as an antioxidant to study the elimination rate of micro pollutant from storm and waste water. It was also used as a metabolite of butylated hydroxytoluene. It is used as a treatment agent to improve germination and plant health.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-di-tert-butyl-1,4-Benzochinon wurde als Antioxidans verwendet, um die Eliminationsrate von Mikroschadstoffen aus Sturm- und Abwasser zu untersuchen. Es wurde auch als Metabolit von Butylhydroxytoluol verwendet. Es wird als Behandlungswirkstoff zur Verbesserung der Keimfähigkeit und der Gesundheit von Pflanzen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
2,6-di-tert-butyl-1,4-Benzochinon wurde als Antioxidans verwendet, um die Eliminationsrate von Mikroschadstoffen aus Sturm- und Abwasser zu untersuchen. Es wurde auch als Metabolit von Butylhydroxytoluol verwendet. Es wird als Behandlungswirkstoff zur Verbesserung der Keimfähigkeit und der Gesundheit von Pflanzen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone |
Schmelzpunkt | 65°C to 69°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1911512 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 220.31 |
Reinheit (%) | ≥98% |