Learn More
2,6-Di-tert-Butylphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023564
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
128-39-2
C14H22O
206.33
MFCD00008820
DKCPKDPYUFEZCP-UHFFFAOYSA-N
2,6-di-tert-butylphenol, 2,6-di-t-butylphenol, 2,6-bis tert-butyl phenol, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl phenol, phenol, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl, 2,6 di-tert-butylphenol, ethanox 701, isonox 103, ethyl 701, ethyl an 701
31405
2,6-Di-tert-butylphenol
CC(C)(C)C1=CC=CC(=C1O)C(C)(C)C
128-39-2
C14H22O
206.33
MFCD00008820
DKCPKDPYUFEZCP-UHFFFAOYSA-N
2,6-di-tert-butylphenol, 2,6-di-t-butylphenol, 2,6-bis tert-butyl phenol, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl phenol, phenol, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl, 2,6 di-tert-butylphenol, ethanox 701, isonox 103, ethyl 701, ethyl an 701
31405
2,6-Di-tert-butylphenol
CC(C)(C)C1=CC=CC(=C1O)C(C)(C)C
Widely used as antioxidant in fuels, lubricants and polymers. Employed as a synthetic intermediate for the production of higher molecular weight phenolic antioxidants. Used as an oxidation inhibitor and stabilizer (e.g. for fuel, oil and gasoline) and also used in plastics and rubber. Also applied as an intermediate and an antioxidant in aviation gasoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird häufig als Antioxidans in Kraftstoffen, Schmierstoffen und Polymeren verwendet. Wird als synthetisches Zwischenprodukt für die Produktion von Phenolantioxidantien mit höherem Molekulargewicht eingesetzt. Wird als Oxidationshemmer und Stabilisator (z. B. für Kraftstoff, Öl und Benzin) und auch in Kunststoffen und Gummi verwendet. Auch als Zwischenprodukt und als Antioxidans in der Flugzeugtreibstoffen.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C, 0.003 g/l. Die Löslichkeit in Methanol ist nahezu transparent.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,6-Di-tert-butylphenol
Schmelzpunkt 34°C to 39°C
Dichte 0.914
Siedepunkt 252°C to 253°C
Flammpunkt 120°C (248°F)
Geruch Phenol-like
Menge 250 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 1841887
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 20°C 0.003g/L. Solubility in methanol is almost transparent.
Formelmasse 206.33
Reinheit (%) 98%