Learn More
2,6-Diacetylpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7028387
33.40 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1129-30-2
C9H9NO2
163.18
MFCD00006304
BEZVGIHGZPLGBL-UHFFFAOYSA-N
2,6-diacetylpyridine, 1,1'-pyridine-2,6-diyl diethanone, 1-6-acetylpyridin-2-yl ethanone, pyridine-2,6-diacetyl, 2,6-diacetyl pyridine, 1-6-acetyl-pyridin-2-yl-ethanone, ethanone, 1,1'-2,6-pyridinediyl bis, 1-6-acetylpyridin-2-yl ethan-1-one, 2,6diacetylpyridine, pubchem3144
70790
1-(6-acetylpyridin-2-yl)ethan-1-one
CC(=O)C1=CC=CC(=N1)C(C)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1129-30-2
C9H9NO2
163.18
MFCD00006304
BEZVGIHGZPLGBL-UHFFFAOYSA-N
2,6-diacetylpyridine, 1,1'-pyridine-2,6-diyl diethanone, 1-6-acetylpyridin-2-yl ethanone, pyridine-2,6-diacetyl, 2,6-diacetyl pyridine, 1-6-acetyl-pyridin-2-yl-ethanone, ethanone, 1,1'-2,6-pyridinediyl bis, 1-6-acetylpyridin-2-yl ethan-1-one, 2,6diacetylpyridine, pubchem3144
70790
1-(6-acetylpyridin-2-yl)ethan-1-one
CC(=O)C1=CC=CC(=N1)C(C)=O
2,6-Diacetylpyridine is used as intermediate in organic synthesis. It is a precursor to ligands in coordination chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Diacetylpyridin wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet. Es ist ein Vorläufer der Liganden in der Koordinationschemie.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Chloroform und DMSO.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,6-Diacetylpyridine
Schmelzpunkt 78°C to 82°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,chloroform,and DMSO.
Formelmasse 163.18
Reinheit (%) 99%