Learn More
2,6-Diacetylpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736104
33.40 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1129-30-2
C9H9NO2
163.18
MFCD00006304
BEZVGIHGZPLGBL-UHFFFAOYSA-N
2,6-diacetylpyridine, 1,1'-pyridine-2,6-diyl diethanone, 1-6-acetylpyridin-2-yl ethanone, pyridine-2,6-diacetyl, 2,6-diacetyl pyridine, 1-6-acetyl-pyridin-2-yl-ethanone, ethanone, 1,1'-2,6-pyridinediyl bis, 1-6-acetylpyridin-2-yl ethan-1-one, 2,6diacetylpyridine, pubchem3144
70790
1-(6-acetylpyridin-2-yl)ethan-1-one
CC(=O)C1=CC=CC(=N1)C(C)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1129-30-2
C9H9NO2
163.18
MFCD00006304
BEZVGIHGZPLGBL-UHFFFAOYSA-N
2,6-diacetylpyridine, 1,1'-pyridine-2,6-diyl diethanone, 1-6-acetylpyridin-2-yl ethanone, pyridine-2,6-diacetyl, 2,6-diacetyl pyridine, 1-6-acetyl-pyridin-2-yl-ethanone, ethanone, 1,1'-2,6-pyridinediyl bis, 1-6-acetylpyridin-2-yl ethan-1-one, 2,6diacetylpyridine, pubchem3144
70790
1-(6-acetylpyridin-2-yl)ethan-1-one
CC(=O)C1=CC=CC(=N1)C(C)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 6-Diacetylpyridine
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 78°C to 82°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C5H3N)(COCH3)2
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in chloroform,dimethylsulfoxide
Formelmasse 163.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalline Nadeln oder Pulver