Learn More
2,6-Diamino-1-methyl-4(1H)-pyrimidinon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,6-Diamino-1-methyl-4(1H)-pyrimidinone |
| CAS | 51093-34-6 |
| Summenformel | C5H8N4O |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | NSC 618274 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H8N4O/c1-9-3(6)2-4(10)8-5(9)7/h2H,6H2,1H3,(H2,7,8,10) |
| SMILES | CN1C(=CC(=O)N=C1N)N |
| IUPAC-Name | 2,6-Diamino-1-methylpyrimidin-4-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 140.14 |
| Formelmasse | 140.0698 |