Learn More
2,6-Dibrom-3-Chlor-4-Fluoranilin, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2, 6-dibromo-3-chloro-4-fluoroaniline |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 50 g |
Synonym | 3-chloro-2,6-dibromo-4-fluoroaniline, 2,6-dibromo-3-chloro-4-fluorobenzenamine, 1-chloro-2,6-dibromo-4-fluoroaniline, benzenamine, 2,6-dibromo-3-chloro-4-fluoro, benzenamine,2,6-dibromo-3-chloro-4-fluoro, pubchem2948, acmc-1c6hf, 2,6-dibromo-3-chloro-4-fluorophenylamine |
Formelmasse | 303.36 |
Reinheit (%) | 97% |