Learn More
2,6-Dibrom-3-Chlor-4-Fluoranilin, Thermo Scientific™
Catalog Number 10021424
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
175135-09-8
C6H3Br2ClFN
303.353
PRZBEZGEEPNKRO-UHFFFAOYSA-N
2736480
2,6-Dibrom-3-Chlor-4-Fluoranilin
C1=C(C(=C(C(=C1Br)N)Br)Cl)F
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
175135-09-8
C6H3Br2ClFN
303.353
PRZBEZGEEPNKRO-UHFFFAOYSA-N
2736480
2,6-Dibrom-3-Chlor-4-Fluoranilin
C1=C(C(=C(C(=C1Br)N)Br)Cl)F
Chemischer Name oder Material 2, 6-dibromo-3-chloro-4-fluoroaniline
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 25 g
Synonym 3-chloro-2,6-dibromo-4-fluoroaniline, 2,6-dibromo-3-chloro-4-fluorobenzenamine, 1-chloro-2,6-dibromo-4-fluoroaniline, benzenamine, 2,6-dibromo-3-chloro-4-fluoro, benzenamine,2,6-dibromo-3-chloro-4-fluoro, pubchem2948, acmc-1c6hf, 2,6-dibromo-3-chloro-4-fluorophenylamine
Formelmasse 303.36
Reinheit (%) 97%