Learn More
Alfa Aesar™ 2,6-Dibrom-4-Fluoranilin, 98 %
Catalog Number p-7081945
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
344-18-3
C6H4Br2FN
268.911
MFCD00041445
VHPLZFGCNLDYQH-UHFFFAOYSA-N
1-amino-2,6-dibromo-4-fluorobenzene, benzenamine, 2,6-dibromo-4-fluoro, pubchem3444, acmc-1cte4, 2,6-dibromo-4-flouroaniline, ksc494q8f, 2,6-dibromo-4-fluoro-aniline, 2,6-dibromo-4-fluorobenzenamine, 2,6-dibromo-4-fluorophenylamine, attercop-chm at130221
242872
2,6-dibrom-4-Fluoranilin
C1=C(C=C(C(=C1Br)N)Br)F
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
344-18-3
C6H4Br2FN
268.911
MFCD00041445
VHPLZFGCNLDYQH-UHFFFAOYSA-N
1-amino-2,6-dibromo-4-fluorobenzene, benzenamine, 2,6-dibromo-4-fluoro, pubchem3444, acmc-1cte4, 2,6-dibromo-4-flouroaniline, ksc494q8f, 2,6-dibromo-4-fluoro-aniline, 2,6-dibromo-4-fluorobenzenamine, 2,6-dibromo-4-fluorophenylamine, attercop-chm at130221
242872
2,6-dibrom-4-Fluoranilin
C1=C(C=C(C(=C1Br)N)Br)F
Chemischer Name oder Material 2,6-Dibromo-4-fluoroaniline
Schmelzpunkt 63°C to 66°C
Menge 10 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3246923
Formelmasse 268.92
Reinheit (%) 98%