Learn More
2,6-Dibrom-4-fluorphenol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,6-Dibromo-4-fluorophenol |
| CAS | 344-20-7 |
| Summenformel | C6 H3 Br2 F O |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 2,6-Dibromo-4-fluorophenol (ACI), 4-Fluoro-2,6-dibromophenol, NSC 190640 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H3Br2FO/c7-4-1-3(9)2-5(8)6(4)10/h1-2,10H |
| SMILES | Oc1c(Br)cc(F)cc1Br |
| IUPAC-Name | 2,6-Dibrom-4-Fluorphenol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 269.894 |
| Formelmasse | 267.8535 |