Learn More
2,6-Dibromtoluol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081736
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
69321-60-4
C7H6Br2
249.93
MFCD00013524
OCSKCBIGEMSDIS-UHFFFAOYSA-N
2,6-dibromotoluene, benzene, 1,3-dibromo-2-methyl, 1,3-dibromo-2-methyl-benzene, pubchem3926, acmc-1bagq, ksc493g1t, #, 2,6-dibromotoluene 1g
34681
1,3-Dibromo-2-Methylbenzol
CC1=C(Br)C=CC=C1Br
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
69321-60-4
C7H6Br2
249.93
MFCD00013524
OCSKCBIGEMSDIS-UHFFFAOYSA-N
2,6-dibromotoluene, benzene, 1,3-dibromo-2-methyl, 1,3-dibromo-2-methyl-benzene, pubchem3926, acmc-1bagq, ksc493g1t, #, 2,6-dibromotoluene 1g
34681
1,3-Dibromo-2-Methylbenzol
CC1=C(Br)C=CC=C1Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,6-Dibromotoluene
Schmelzpunkt 2°C to 6°C
Dichte 1.812
Siedepunkt 112°C to 113°C (7 mmHg)
Brechungsindex 1.606
Menge 1 g
Beilstein 3235502
Formelmasse 249.94
Reinheit (%) ≥98%