missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,6-Dichlor-3-cyan-5-fluorpyridin, 98 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7029300
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
82671-02-1
C6HCl2FN2
190.986
MFCD01863289
DEDKKOOGYIMMBC-UHFFFAOYSA-N
2,6-dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarbonitrile, 2,6-dichloro-5-fluoronicotinonitrile, 2,6-dichloro-3-cyano-5-fluoropyridine, 3-cyano-2,6-dichloro-5-fluoropyridine, 2,6-dichloro-5-fluoro-nicotinonitrile, 2,6-dichloro-5-fluoro-3-cyanopyridine, 2,6-dichloro-5-fluoro-pyridine-3-carbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 2,6-dichloro-5-fluoro, pubchem10945, acmc-209ppr
2733849
2,6-Dichlor-5-Fluorpyridin-3-Carbonitril
C1=C(C(=NC(=C1F)Cl)Cl)C#N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
82671-02-1
C6HCl2FN2
190.986
MFCD01863289
DEDKKOOGYIMMBC-UHFFFAOYSA-N
2,6-dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarbonitrile, 2,6-dichloro-5-fluoronicotinonitrile, 2,6-dichloro-3-cyano-5-fluoropyridine, 3-cyano-2,6-dichloro-5-fluoropyridine, 2,6-dichloro-5-fluoro-nicotinonitrile, 2,6-dichloro-5-fluoro-3-cyanopyridine, 2,6-dichloro-5-fluoro-pyridine-3-carbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 2,6-dichloro-5-fluoro, pubchem10945, acmc-209ppr
2733849
2,6-Dichlor-5-Fluorpyridin-3-Carbonitril
C1=C(C(=NC(=C1F)Cl)Cl)C#N

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichloro-3-cyano-5-fluoropyridine
Schmelzpunkt 89°C to 93°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 190.99
Reinheit (%) 98%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'