Learn More
2,6-Dichlor-3-fluor-5-(trifluormethyl)-pyridin, 97 %, Acros Organics
Catalog Number 15269766
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
1099598-11-4
C6HCl2F4N
233.98
VVXQCTFINCODIF-UHFFFAOYSA-N
2,6-dichloro-3-fluoro-5-trifluoromethyl pyridine
37859559
2,6-Dichlor-3-Fluor-5-(Trifluormethyl)Pyridin
C1=C(C(=NC(=C1F)Cl)Cl)C(F)(F)F
1099598-11-4
C6HCl2F4N
233.98
VVXQCTFINCODIF-UHFFFAOYSA-N
2,6-dichloro-3-fluoro-5-trifluoromethyl pyridine
37859559
2,6-Dichlor-3-Fluor-5-(Trifluormethyl)Pyridin
C1=C(C(=NC(=C1F)Cl)Cl)C(F)(F)F
Chemischer Name oder Material 2, 6-Dichloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Siedepunkt 90°C (55.0 Mbar)
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Menge 5 g
Formelmasse 233.98
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,6-Dichloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.