Learn More
2,6-Dichlor-3-iodpyridin, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15461529
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
148493-37-2
C5H2Cl2IN
273.882
MFCD03094686
DPCQIHCGMIPSQV-UHFFFAOYSA-N
2736002
2,6-Dichlor-3-Iodpyridin
C1=CC(=NC(=C1I)Cl)Cl
148493-37-2
C5H2Cl2IN
273.882
MFCD03094686
DPCQIHCGMIPSQV-UHFFFAOYSA-N
2736002
2,6-Dichlor-3-Iodpyridin
C1=CC(=NC(=C1I)Cl)Cl
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Wird als pharmazeutischer Rohstoff und Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Unter Dunkelheit lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichloro-3-iodopyridine
Schmelzpunkt 74°C to 79°C
Farbe Weiß bis braun
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 6135696
Empfindlichkeit Light sensitive
Synonym 2,6-dichloro-3-iodo-pyridine, pyridine, 2,6-dichloro-3-iodo, zlchem 993, acmc-20aihk, pubchem14239, tpc-py080, 2,6-dichloro-3-iodo pyridine, pyridine,2,6-dichloro-3-iodo, 2,6-dichloro-3-iodopyridine
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 273.88
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver