Learn More
2,6-Dichlor-3-methylanilin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,6-Dichloro-3-methylaniline |
| CAS | 64063-37-2 |
| Summenformel | C7H7Cl2N |
| Menge | 50 g |
| Synonym | 2,6-Dichloro-3-methyl-benzenamine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H7Cl2N/c1-4-2-3-5(8)7(10)6(4)9/h2-3H,10H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(Cl)c(N)c1Cl |
| IUPAC-Name | 2,6-Dichlor-3-methylanilin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 176.04 |
| Formelmasse | 174.9956 |