Learn More
2,6-Dichlor-3-pyridinmethanol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15486867
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15486867 250 mg 250 Milligramm
15476867 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15486867 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33971.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55304-90-0
Summenformel C6H5Cl2NO
Molekulargewicht (g/mol) 178.012
MDL-Nummer MFCD11036367
InChI-Schlüssel FWEVVZQDRPWAND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloropyridin-3-yl methanol, 2,6-dichloro-3-pyridinyl methanol, 2,6-dichloro-3-hydroxymethyl pyridine, 3-pyridinemethanol, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-3-hydroxymethylpyridine, 2,6-dichloro-3-pyridinemethanol, acmc-209lma, 2,6-dichloropyridin-3-yl-methanol, 2,6-dichloro-3-pyridyl methan-1-ol, 2,6-dichloro-pyridin-3-yl-methanol
PubChem CID 12259932
IUPAC-Name (2,6-Dichlorpyridin-3-yl)Methanol
SMILES C1=CC(=NC(=C1CO)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichloro-3-pyridinemethanol
Schmelzpunkt 67°C to 69°C
Menge 250 mg
Formelmasse 178
Reinheit (%) 95%