missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,6-Dichlor-3-(Trifluormethyl)Benzonitril, 97 %

Catalog Number p-7031323
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1092461-02-3
C8H2Cl2F3N
240.006
MFCD11519347
CDDJFCKGLFFRDK-UHFFFAOYSA-N
2,6-dichloro-3-trifluoromethyl benzonitrile, 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl benzenecarbonitrile
57364444
2,6-dichlor-3-(trifluormethyl)benzonitril
C1=CC(=C(C(=C1C(F)(F)F)Cl)C#N)Cl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1092461-02-3
C8H2Cl2F3N
240.006
MFCD11519347
CDDJFCKGLFFRDK-UHFFFAOYSA-N
2,6-dichloro-3-trifluoromethyl benzonitrile, 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl benzenecarbonitrile
57364444
2,6-dichlor-3-(trifluormethyl)benzonitril
C1=CC(=C(C(=C1C(F)(F)F)Cl)C#N)Cl

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Schmelzpunkt 81°C to 83°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 240.01
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'