Learn More
2,6-Dichlor-4-(chlormethyl)-pyridin, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2, 6-Dichloro-4-(chloromethyl)pyridine |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 196.46 |
Reinheit (%) | 95% |