Learn More
2,6-Dichlor-4-nitramopyridin, TRC
Artikelnummer. 30378716
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30378716 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30378716 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD435615500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichloro-4-nitraminopyridine
CAS 2587-03-3
Summenformel C5 H3 Cl2 N3 O2
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H3Cl2N3O2/c6-4-1-3(9-10(11)12)2-5(7)8-4/h1-2H,(H,8,9)
SMILES [O-][N+](=O)Nc1cc(Cl)nc(Cl)c1
IUPAC-Name N-(2,6-Dichlorpyridin-4-yl)nitramid
Molekulargewicht (g/mol) 208
Formelmasse 206.9602