Learn More
2,6-Dichlor-4-nitropyridin-1-oxid, TRC
Artikelnummer. 30374419
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
Packungsgröße:
2 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30374419 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30374419 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4356202G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichloro-4-nitropyridine-1-oxide
CAS 2587-01-1
Summenformel C5 H2 Cl2 N2 O3
Menge 2 g
Synonym Pyridine, 2,6-dichloro-4-nitro-, 1-oxide, 2,6-Dichloro-4-nitropyridine N-oxide, NSC 136570, 2,6-Dichloro-4-nitropyridine-1-oxide
InChI-Formel InChI=1S/C5H2Cl2N2O3/c6-4-1-3(9(11)12)2-5(7)8(4)10/h1-2H
SMILES [O-][N+](=O)c1cc(Cl)[n+]([O-])c(Cl)c1
IUPAC-Name 2,6-Dichlor-4-Nitro-1-Oxidopyridin-1-ium
Molekulargewicht (g/mol) 208.99
Formelmasse 207.9442