Learn More
2,6-Dichlor-4-nitropyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11426240
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11426240 5 g 5 Gramm
11416240 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11426240 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27131.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25194-01-8
Summenformel C5H2Cl2N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 192.983
MDL-Nummer MFCD05670545
InChI-Schlüssel BZYQSSVTQJTUDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-4-nitro-pyridine, pyridine, 2,6-dichloro-4-nitro, 2 6-dichloro-4-nitropyridine, ksc555c7j, 4-nitro-2,6-dichloro-pyridine, pyridine,2,6-dichloro-4-nitro, 2,6-dichloro-4-nitropyridine
PubChem CID 3841070
IUPAC-Name 2,6-Dichlor-4-Nitropyridin
SMILES C1=C(C=C(N=C1Cl)Cl)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichloro-4-nitropyridine
Schmelzpunkt 94°C to 98°C
Menge 5 g
Formelmasse 192.99
Reinheit (%) 97%