Learn More
2,6-Dichlor-4-nitropyridin-N-oxid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15483577
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15483577 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15483577 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26979.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichloro-4-nitropyridine N-oxide
CAS 2587-01-1
Schmelzpunkt 176°C to 180°C
Summenformel C5H5Cl2N2
MDL-Nummer MFCD00955611
Menge 5 g
Synonym 4-amino-2,6-dichloropyridine, 2,6-dichloro-4-aminopyridine, 2,6-dichloro-pyridin-4-ylamine, 4-pyridinamine, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-4-pyridylamine, 2,6-dichloropyridin-4-ylamine, 2,6-dichloro-4-amino pyridine, 2,6-dichloro-4-pyridinamine, pubchem5530, acmc-1cot2
InChI-Schlüssel WAEZOSSWRXDWAX-UHFFFAOYSA-O
SMILES C1=C(C=C(N=C1Cl)Cl)N
IUPAC-Name 2,6-Dichlorpyridin-4-Amin
Molekulargewicht (g/mol) 164.01
PubChem CID 137652
Formelmasse 208.99
Reinheit (%) 97%