Learn More
2,6-Dichlor-4-(trifluoromethyl)nicotinonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2697247
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
13600-42-5
C7HCl2F3N2
240.99
MFCD00084977
WRXXBTBGBXYHSG-UHFFFAOYSA-N
2,6-dichloro-4-trifluoromethyl nicotinonitrile, 3-cyano-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl pyridine, 2,6-dichloro-3-cyano-4-trifluoromethylpyridine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl pyridine-3-carbonitrile, 3-cyano-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-pyridine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-nicotinonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl, pubchem9225, buttpark 4357-39, ksc496s7t
2736726
2,6-Dichlor-4-(trifluormethyl)pyridin-3-carbonitril
FC(F)(F)C1=CC(Cl)=NC(Cl)=C1C#N
13600-42-5
C7HCl2F3N2
240.99
MFCD00084977
WRXXBTBGBXYHSG-UHFFFAOYSA-N
2,6-dichloro-4-trifluoromethyl nicotinonitrile, 3-cyano-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl pyridine, 2,6-dichloro-3-cyano-4-trifluoromethylpyridine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl pyridine-3-carbonitrile, 3-cyano-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-pyridine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-nicotinonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl, pubchem9225, buttpark 4357-39, ksc496s7t
2736726
2,6-Dichlor-4-(trifluormethyl)pyridin-3-carbonitril
FC(F)(F)C1=CC(Cl)=NC(Cl)=C1C#N
Chemischer Name oder Material 2, 6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 241
Reinheit (%) 97%