Learn More
2,6-Dichlor-4-(trifluormethyl)pyridin, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7029415
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
39890-98-7
C6H2Cl2F3N
215.98
MFCD00042246
KVNQWVYYVLCZKK-UHFFFAOYSA-N
2,6-dichloro-4-trifluoromethyl pyridine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-pyridine, 4-trifluoromethyl-2,6-dichloropyridine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethylpyridine, acmc-1air6, abbypharma ap-30-1899, pyridine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl
520968
2,6-Dichlor-4-(Trifluormethyl)Pyridin
FC(F)(F)C1=CC(Cl)=NC(Cl)=C1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
39890-98-7
C6H2Cl2F3N
215.98
MFCD00042246
KVNQWVYYVLCZKK-UHFFFAOYSA-N
2,6-dichloro-4-trifluoromethyl pyridine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-pyridine, 4-trifluoromethyl-2,6-dichloropyridine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethylpyridine, acmc-1air6, abbypharma ap-30-1899, pyridine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl
520968
2,6-Dichlor-4-(Trifluormethyl)Pyridin
FC(F)(F)C1=CC(Cl)=NC(Cl)=C1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Siedepunkt 70°C to 75°C (25 mmHg)
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2810
Formelmasse 215.99
Reinheit (%) 98%