Learn More
2,6-Dichlor-N-(4-chlorphenyl)-benzolacetamid, TRC
Artikelnummer. 30369990
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30369990 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30369990 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4341155G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichloro-N-(4-chlorophenyl)-benzeneacetamide
CAS 560075-65-2
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C14 H10 Cl3 N O
Menge 5 g
Synonym 2,6-Dichloro-N-(4-chlorophenyl)benzeneacetamide, Diclofenac RC F (USP), Imp F (EP)
InChI-Formel InChI=1S/C14H10Cl3NO/c15-9-4-6-10(7-5-9)18-14(19)8-11-12(16)2-1-3-13(11)17/h1-7H,8H2,(H,18,19)
SMILES Clc1ccc(NC(=O)Cc2c(Cl)cccc2Cl)cc1
IUPAC-Name N-(4-Chlorphenyl)-2-(2,6-Dichlorphenyl)acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 314.59
Formelmasse 312.9828
Reinheit (%) >95