Learn More
(2,6-Dichlorphenyl)guanidin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(2,6-Dichlorophenyl)guanidine |
| CAS | 39075-78-0 |
| Summenformel | C7 H7 Cl2 N3 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | (2,6-Dichloro-phenyl)guanidine, Guanidine, N-(2,6-dichlorophenyl)-, Guanidine, (2,6-dichlorophenyl)- (9CI), N-(2,6-Dichlorophenyl)guanidine, (2,6-Dichlorophenyl)guanidine, 1-(2,6-Dichlorophenyl)guanidine, St 2075 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H7Cl2N3/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)12-7(10)11/h1-3H,(H4,10,11,12) |
| SMILES | NC(=Nc1c(Cl)cccc1Cl)N |
| IUPAC-Name | 2-(2,6-Dichlorphenyl)Guanidin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 204.057 |
| Formelmasse | 203.002 |