Learn More
(2,6-Dichlorphenyl)guanidin, TRC
Artikelnummer. 30380936
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30380936 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30380936 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD650418250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-(2,6-Dichlorophenyl)guanidine
CAS 39075-78-0
Summenformel C7 H7 Cl2 N3
Menge 250 mg
Synonym (2,6-Dichloro-phenyl)guanidine, Guanidine, N-(2,6-dichlorophenyl)-, Guanidine, (2,6-dichlorophenyl)- (9CI), N-(2,6-Dichlorophenyl)guanidine, (2,6-Dichlorophenyl)guanidine, 1-(2,6-Dichlorophenyl)guanidine, St 2075
InChI-Formel InChI=1S/C7H7Cl2N3/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)12-7(10)11/h1-3H,(H4,10,11,12)
SMILES NC(=Nc1c(Cl)cccc1Cl)N
IUPAC-Name 2-(2,6-Dichlorphenyl)Guanidin
Molekulargewicht (g/mol) 204.057
Formelmasse 203.002