Learn More
2,6-Dichloroindophenol-Natriumsalz, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11496512 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11496512 1 g 1 Gramm
11406522 10 g -
11416522 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496512 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215011801
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 620-45-1
Summenformel C12H6Cl2NNaO2
Molekulargewicht (g/mol) 290.07
MDL-Nummer MFCD00150014
InChI-Schlüssel FHLDWQLHDYCXKI-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2,6-Dichlorindophenol-Natriumsalz, 2,6-Dichlorphenolindophenol-Natriumsalz, Tillmans Reagenz, 2,6-Dichlorindophenol-Natrium, Natrium-2,6-dichlorindophenol, Natrium-2,6-dichlorindophenolat, 2,6-Dichlorindophenol, Natriumsalz, sodium 2,6-dichloroindophenol, sodium 2,6-dichloroindophenolate, 2,6-dichloroindophenol, sodium salt
PubChem CID 23697355
ChEBI CHEBI:948
IUPAC-Name Natrium-2,6-dichlor-4-[(4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)amino]benzol-1-olat
SMILES [Na+].[O-]C1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)N=C1C=CC(=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichlorindophenolnatriumsalz
Farbe Blau-Grün
Menge 1 g
Formelmasse 290.08
Physikalische Form Kristallpulver