missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,6-Dichlorphenylacetonitril, 98 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7024774
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
3215-64-3
C8H5Cl2N
186.035
MFCD00001901
AOEJUUCUKRUCEF-UHFFFAOYSA-N
2,6-dichlorophenylacetonitrile, 2,6-dichlorobenzyl cyanide, 2-2,6-dichlorophenyl acetonitrile, 2,6-dichlorophenyl acetonitrile, 2,6-dichlorobenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 2,6-dichloro, acetonitrile, 2,6-dichlorophenyl, 2,6-dichloro-phenyl-acetonitrile, 2-2,6-dichlorophenyl ethanenitrile
76678
2-(2,6-Dichlorphenyl)Acetonitril
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CC#N)Cl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
3215-64-3
C8H5Cl2N
186.035
MFCD00001901
AOEJUUCUKRUCEF-UHFFFAOYSA-N
2,6-dichlorophenylacetonitrile, 2,6-dichlorobenzyl cyanide, 2-2,6-dichlorophenyl acetonitrile, 2,6-dichlorophenyl acetonitrile, 2,6-dichlorobenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 2,6-dichloro, acetonitrile, 2,6-dichlorophenyl, 2,6-dichloro-phenyl-acetonitrile, 2-2,6-dichlorophenyl ethanenitrile
76678
2-(2,6-Dichlorphenyl)Acetonitril
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CC#N)Cl

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichlorophenylacetonitrile
Schmelzpunkt 74°C to 77°C
Geruch Characteristic
Menge 25 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 1910482
Formelmasse 186.04
Reinheit (%) 98%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'