Learn More
2,6-Dichlorphenylhydrazinhydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081814
21.53 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
50709-36-9
C6H7Cl3N2
213.486
MFCD00012930
CQNIYLLTIOPFCJ-UHFFFAOYSA-N
2,6-dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 2,6-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, 1-2,6-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, 2,6-dichlorophenyl hydrazine monohydrochloride, hydrazine, 2,6-dichlorophenyl-, monohydrochloride, 2,6-dichlorophenylhydrazinehydrochloride, acmc-209kpe, ksc491e8j, 2,6-dichlorophenylhydrazine, chloride, 2,6-dichlorophenylhydrazine hcl
2723909
(2,6-Dichlorphenyl)hydrazin;hydrochlorid
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)NN)Cl.Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
50709-36-9
C6H7Cl3N2
213.486
MFCD00012930
CQNIYLLTIOPFCJ-UHFFFAOYSA-N
2,6-dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 2,6-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, 1-2,6-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, 2,6-dichlorophenyl hydrazine monohydrochloride, hydrazine, 2,6-dichlorophenyl-, monohydrochloride, 2,6-dichlorophenylhydrazinehydrochloride, acmc-209kpe, ksc491e8j, 2,6-dichlorophenylhydrazine, chloride, 2,6-dichlorophenylhydrazine hcl
2723909
(2,6-Dichlorphenyl)hydrazin;hydrochlorid
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)NN)Cl.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼225°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 4569738
Formelmasse 213.5
Reinheit (%) ≥98%