Learn More
2,6-Dichlorpyrazin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081275
80.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4774-14-5
C4H2Cl2N2
148.974
MFCD00006125
LSEAAPGIZCDEEH-UHFFFAOYSA-N
pyrazine, 2,6-dichloro, 2,6-chloro pyrazine, 2,6-dichloro pyrazine, 2,6-dichloro-pyrazine, 2-chloro-6-chloro-pyrazine, 2,6-dicloropyrazine, 2,6 dichloropyrazine, pubchem8548, 2,6-dichloro-pyrazin, 2, 6-dichloropyrazine
78504
2,6-Dichlorpyrazin
C1=C(N=C(C=N1)Cl)Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4774-14-5
C4H2Cl2N2
148.974
MFCD00006125
LSEAAPGIZCDEEH-UHFFFAOYSA-N
pyrazine, 2,6-dichloro, 2,6-chloro pyrazine, 2,6-dichloro pyrazine, 2,6-dichloro-pyrazine, 2-chloro-6-chloro-pyrazine, 2,6-dicloropyrazine, 2,6 dichloropyrazine, pubchem8548, 2,6-dichloro-pyrazin, 2, 6-dichloropyrazine
78504
2,6-Dichlorpyrazin
C1=C(N=C(C=N1)Cl)Cl
2,6-Dichloropyrazine is used in the preparation of pyrazine and pyridine compounds as ATR kinase inhibitors. It is also used in the synthesis of oxacalixarenes containing nitrogen heterocycles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Dichlorpyrazin wird bei der Herstellung von Pyrazin und Pyridinverbindungen als ATR-Kinasehemmer verwendet. Es wird auch bei der Synthese von Oxacalixarenen verwendet, die Stickstoffheterocyclen enthalten.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln sowie starken Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichloropyrazine
Schmelzpunkt 52°C to 56°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
Beilstein 2439
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol and methanol.
Formelmasse 148.98
Reinheit (%) 99%