Learn More
2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide, TRC
Artikelnummer. 30007657
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30007657 5 g 5 Gramm
30007527 25 g 25 Gramm
18060530 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007657 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4360555G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101-38-2
Summenformel C6 H2 Cl3 N O
Molekulargewicht (g/mol) 210.45
Synonym 2,6-Dichloro-4-(chloroimino)cyclohexa-2,5-dienone, 2,6-Dichloro-4-N-chloroquinonimine, 2,6-Dichloro-4-chloroimino-2,5-cyclohexadien-1-one, 2,6-Dichloro-p-benzoquinone-4-chlorimide, 2,6-Dichlorobenzoquinone N-Chloroimine, 2,6-Dichlorobenzoquinone Chloroimide, 2,6-Dichlorobenzoquinone-4-chloroimine, 2,6-Dichloroquinone Chlorimide, 2,6-Dichloroquinone Chloroimide, 2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide, 2,6-Dichloroquinonechloroimine, Gibbs' Reagent, N,2,6-Trichloro-p-benzoquinoneimine, N,2,6-Trichloro-p-benzoquinonimine, N,2,6-Trichlorobenzoquinone Imine, NSC 6293;
IUPAC-Name 2,6-dichloro-4-chloroiminocyclohexa-2,5-dien-1-one
SMILES ClN=C1C=C(Cl)C(=O)C(=C1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H2Cl3NO/c7-4-1-3(10-9)2-5(8)6(4)11/h1-2H
Formelmasse 208.9202