Learn More
2,6-Dichlortoluol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027591
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
118-69-4
C7H6Cl2
161.025
MFCD00000576
DMEDNTFWIHCBRK-UHFFFAOYSA-N
2,6-dichlorotoluene, benzene, 1,3-dichloro-2-methyl, toluene, 2,6-dichloro, unii-rvm09757ww, 1,3-dichloro-2-methyl-benzene, toluene,6-dichloro, pubchem3701, 2,6-dichloro-toluene, benzene,dichloromethyl, 2,6-dichloro toluene
8368
1,3-Dichloro-2-Methylbenzol
CC1=C(C=CC=C1Cl)Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
118-69-4
C7H6Cl2
161.025
MFCD00000576
DMEDNTFWIHCBRK-UHFFFAOYSA-N
2,6-dichlorotoluene, benzene, 1,3-dichloro-2-methyl, toluene, 2,6-dichloro, unii-rvm09757ww, 1,3-dichloro-2-methyl-benzene, toluene,6-dichloro, pubchem3701, 2,6-dichloro-toluene, benzene,dichloromethyl, 2,6-dichloro toluene
8368
1,3-Dichloro-2-Methylbenzol
CC1=C(C=CC=C1Cl)Cl
2,6-Dichlorotoluene is an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Dichlortoluol ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichlorotoluene
Schmelzpunkt 2°C
Dichte 1.254
Siedepunkt 196°C to 203°C
Flammpunkt 82°C (179°F)
Brechungsindex 1.551
Menge 25 g
UN-Nummer UN3082
Beilstein 1907194
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 161.03
Reinheit (%) 99%