Learn More
2,6-Difluor-3-methoxyanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7029192
125.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
144851-62-7
C7H7F2NO
159.14
MFCD04115898
XVLHUQRLEPQGDI-UHFFFAOYSA-N
benzenamine,2,6-difluoro-3-methoxy, acmc-20dww5, 2,6-difluoro-m-anisidine, 3-amino-2,4-difluoroanisole, 2,6-difluoro-3-methoxyphenylamine, benzenamine, 2,6-difluoro-3-methoxy-9ci
3871278
2,6-difluor-3-methoxyanilin
COC1=C(F)C(N)=C(F)C=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
144851-62-7
C7H7F2NO
159.14
MFCD04115898
XVLHUQRLEPQGDI-UHFFFAOYSA-N
benzenamine,2,6-difluoro-3-methoxy, acmc-20dww5, 2,6-difluoro-m-anisidine, 3-amino-2,4-difluoroanisole, 2,6-difluoro-3-methoxyphenylamine, benzenamine, 2,6-difluoro-3-methoxy-9ci
3871278
2,6-difluor-3-methoxyanilin
COC1=C(F)C(N)=C(F)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,6-Difluoro-3-methoxyaniline
Brechungsindex 1.5235
Menge 1 g
UN-Nummer UN2810
Formelmasse 159.14
Reinheit (%) 97%