Learn More
2,6-Difluor-4-Iodphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7031117
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
950858-06-7
C6H3F2IO
255.99
MFCD09907951
LHUADYKKTXZZMQ-UHFFFAOYSA-N
45790937
2,6-difluor-4-Iodphenol
C1=C(C=C(C(=C1F)O)F)I
950858-06-7
C6H3F2IO
255.99
MFCD09907951
LHUADYKKTXZZMQ-UHFFFAOYSA-N
45790937
2,6-difluor-4-Iodphenol
C1=C(C=C(C(=C1F)O)F)I
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Empfindlich gegenüber Licht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,6-Difluoro-4-iodophenol
Schmelzpunkt 70°C to 73°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Light sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 255.99
Reinheit (%) 99%