Learn More
2,6-Difluor-4-Methoxyphenylacetonitril, 97 %
Catalog Number p-7031888
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
886499-03-2
C9H7F2NO
183.16
MFCD04115928
QIAUDGXIPNBTDC-UHFFFAOYSA-N
2,6-difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile, 2-2,6-difluoro-4-methoxyphenyl acetonitrile, 2,6-difluoro-4-methoxybenzeneacetonitrile, 2,6-difluoro-4-methoxy phenylacetonitril, 2,6-difluoro-4-methoxybenzene-acetonitrile, 2-2,6-difluoro-4-methoxyphenyl ethanenitrile
3869500
2-(2,6-difluor-4-methoxyphenyl)acetonitril
COC1=CC(F)=C(CC#N)C(F)=C1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
886499-03-2
C9H7F2NO
183.16
MFCD04115928
QIAUDGXIPNBTDC-UHFFFAOYSA-N
2,6-difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile, 2-2,6-difluoro-4-methoxyphenyl acetonitrile, 2,6-difluoro-4-methoxybenzeneacetonitrile, 2,6-difluoro-4-methoxy phenylacetonitril, 2,6-difluoro-4-methoxybenzene-acetonitrile, 2-2,6-difluoro-4-methoxyphenyl ethanenitrile
3869500
2-(2,6-difluor-4-methoxyphenyl)acetonitril
COC1=CC(F)=C(CC#N)C(F)=C1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,6-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 183.16
Reinheit (%) 97%