Learn More
2',6'-Difluoracetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
2?,6?-Difluoroacetophenone was used in the synthesis of 2-amino-4-alkyl- and 2-amino-4-arylquinazolines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2′,6′-Difluoracetophenon wurde bei der Synthese von 2-Amino-4-Alkyl- und 2-Amino-4-Arylquinazolinen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern lagern. Behälter dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
2′,6′-Difluoracetophenon wurde bei der Synthese von 2-Amino-4-Alkyl- und 2-Amino-4-Arylquinazolinen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern lagern. Behälter dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2',6'-Difluoroacetophenone |
Dichte | 1.195 |
Siedepunkt | 76°C to 79°C (15 mmHg) |
Flammpunkt | 76°C (168°F) |
Brechungsindex | 1.481 |
Menge | 1 g |
Beilstein | 2046068 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
IUPAC-Name | 1-(2,6-Difluorphenyl)ethan-1-on |
Formelmasse | 156.13 |