Learn More
2',6'-Difluoracetophenon, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3757645
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
13670-99-0
C8H6F2O
156.13
MFCD00000328
VGIIILXIQLXVLC-UHFFFAOYSA-N
2',6'-difluoroacetophenone, 1-2,6-difluorophenyl ethanone, 2,6-difluoroacetophenone, 1-2,6-difluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,6-difluorophenyl, acetophenone, 2',6'-difluoro, 1-acetyl-2,6-difluorobenzene, fr cf bv1, pubchem4218, intermediates-zcf02054
83643
1-(2,6-difluorophenyl)ethan-1-one
CC(=O)C1=C(F)C=CC=C1F
13670-99-0
C8H6F2O
156.13
MFCD00000328
VGIIILXIQLXVLC-UHFFFAOYSA-N
2',6'-difluoroacetophenone, 1-2,6-difluorophenyl ethanone, 2,6-difluoroacetophenone, 1-2,6-difluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,6-difluorophenyl, acetophenone, 2',6'-difluoro, 1-acetyl-2,6-difluorobenzene, fr cf bv1, pubchem4218, intermediates-zcf02054
83643
1-(2,6-difluorophenyl)ethan-1-one
CC(=O)C1=C(F)C=CC=C1F
Chemischer Name oder Material 2', 6'-Difluoroacetophenone
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1900g/mL
Siedepunkt 76.0°C to 79.0°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt 76°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel F2C6H3COCH3
Brechungsindex 1.48
Menge 1 g
Relative Dichte 1.19
Formelmasse 156.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig