Learn More
Alfa Aesar™ 2,6-Difluorbenzimid, 98+ %
27.60 € - 426.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 18063-03-1
Summenformel C7H5F2NO
Molare Masse (g/mol) 157.12
MDL-Nummer MFCD00007972
InChI-Schlüssel AVRQBXVUUXHRMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamide, 2,6-difluoro, 2,6-dfam, unii-sj2rn214mk, sj2rn214mk, 2,6-difluorobenzoylamide, 2,6 difluorobenzamide, 2.6-difluorobenzamide, pubchem10766, 2, 6 difluorobenzamide, 2,6 difluorobenzamide;
PubChem-CID 87439
IUPAC-Name 2,6-difluorbenzamid
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)C(=O)N)F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11429183 Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Alfa Aesar™
A11685.14
25g 27.60 €
25 Gramm Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
EU Lager 3 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11439183 Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Alfa Aesar™
A11685.22
100g 96.50 €
100 Gramm Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtlicher Liefertermin 08-06-2020 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11449183 Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Alfa Aesar™
A11685.36
500g 426.00 €
500 Gramm Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtlicher Liefertermin 08-06-2020 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
18063-03-1
157.12
AVRQBXVUUXHRMY-UHFFFAOYSA-N
87439
C1=CC(=C(C(=C1)F)C(=O)N)F
C7H5F2NO
MFCD00007972
benzamide, 2,6-difluoro, 2,6-dfam, unii-sj2rn214mk, sj2rn214mk, 2,6-difluorobenzoylamide, 2,6 difluorobenzamide, 2.6-difluorobenzamide, pubchem10766, 2, 6 difluorobenzamide, 2,6 difluorobenzamide;
2,6-difluorbenzamid
Spezifikation
2,6-Difluorobenzamide
25g
C7H5F2NO
2047480
AVRQBXVUUXHRMY-UHFFFAOYSA-N
2,6-difluorbenzamid
87439
≥98%
145°C to 148°C
18063-03-1
MFCD00007972
benzamide, 2,6-difluoro, 2,6-dfam, unii-sj2rn214mk, sj2rn214mk, 2,6-difluorobenzoylamide, 2,6 difluorobenzamide, 2.6-difluorobenzamide, pubchem10766, 2, 6 difluorobenzamide, 2,6 difluorobenzamide;
C1=CC(=C(C(=C1)F)C(=O)N)F
157.12
157.12